Learn More
Metil trans-4-Bromo-2-butenato (>85%), TRC
Código de producto. 30478155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478155 5 g 5 g
30465287 1 g 1 g
30483510 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2940055G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6000-00-6
Fórmula molecular C5H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 179.01
Sinónimo (E)-4-Bromo-2-butenoic Acid Methyl Ester, (E)-4-Bromo-crotonic Acid Methyl Ester, (2E)-4-Bromo-2-butenoic Acid Methyl Ester, (E)-4-Bromobut-2-enoic Acid Methyl Ester, (E)-Methyl 4-Bromobut-2-enoate, (E)-Methyl 4-Bromocrotonate, Methyl (E)-4-Bromo-2-butenoate, Methyl (E)-4-Bromocrotonate, Methyl trans-4-Bromocrotonate, trans-4-Bromobut-2-enoic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC (E)-4-bromobut-2-enoato de metilo
SMILES O=C(OC)/C=C/CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl trans-4-Bromo-2-butenoate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7BrO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.96