Learn More
Clorhidrato de metil trans-4-aminociclohexanocarboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427576 5 g 5 g
15437576 250 mg 250 miligramos
15417576 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15427576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62562.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 61367-07-5 | C8H16ClNO2 | 193.671 g/mol
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride is generally used as a intermediate in pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de metilo trans-4-aminociclohexanoocarboxilato se utiliza generalmente como intermediario en la investigación farmacéutica y química.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Utilizar con ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61367-07-5
Fórmula molecular C8H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 193.671
Número MDL MFCD08274538
Clave InChI NHAYDXCUCXRAMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, cis-methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl 4-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, trans-4-amino-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride, cyclohexanecarboxylic acid, 4-amino-, methyl ester, hydrochloride, trans-4-amino-cyclohexylcarboxylic acid methyl ester hydrochloride, trans-methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, 4-amino-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 18521575
Nombre IUPAC metil 4-aminociclohexano-1-carboxilato; clorhidrato
SMILES COC(=O)C1CCC(CC1)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.67
Porcentaje de pureza 97%