Learn More
Clorhidrato de metil trans-3-aminociclohexanocarboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446936 250 mg 250 miligramos
15436936 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62024.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 712313-64-9 | C8H16ClNO2 | 193.67 g/mol
Methyl trans-3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride used as catalyst in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de metil trans-3-aminociclohexanocarboxilato utilizado como catalizador en la investigación farmacéutica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 712313-64-9
Fórmula molecular C8H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 193.67
Número MDL MFCD12022631,MFCD19237735,MFCD22392158,MFCD31620808,MFCD13184930,MFCD28167966
Clave InChI OOFXENVWECZJBF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo trans-methyl-3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, trans-methyl-3-aminocyclohexanecarboxylatehydrochloride, methyl trans-3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
PubChem CID 46172886
SMILES Cl.COC(=O)C1CCCC(N)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl trans-3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC metil (1R,3R)-3-aminociclohexano-1-carboxilato; clorhidrato
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.67
Porcentaje de pureza 97%