Learn More
Trans-2-hexenoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357955 50 g 50 g
11347955 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357955 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08030.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13894-63-8 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13894-63-8
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.171
Número MDL MFCD00048798
Clave InChI GFUGBRNILVVWIE-AATRIKPKSA-N
Sinónimo methyl 2-hexenoate, methyl e-2-hexenoate, methyl trans-2-hexenoate, methyl e-hex-2-enoate, methyl 2e-hexenoate, methyl 2e-hex-2-enoate, 2-hexenoic acid, methyl ester, e, methyl 2e-2-hexenoate, 2e-2-hexenoic acid methyl ester, unii-x2ddu82182
PubChem CID 5364409
Nombre IUPAC (E)-hex-2-enoato de metilo
SMILES CCCC=CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl trans-2-hexenoate
Densidad 0.915
Punto de ebullición 57°C to 58°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Olor Fruit-like
Índice de refracción 1.4345
Cantidad 50 g
Número UN UN3272
Beilstein 1700768
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 98%