Learn More
Metil trans-10-Octadecenoato, TRC
Código de producto. 30138345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138345 10 mg 10 miligramos
30005491 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM27304010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13038-45-4
Fórmula molecular C19 H36 O2
Peso molecular (g/mol) 296.488
Nombre IUPAC metil(E)-octadec-10-enoato
SMILES CCCCCCC\C=C\CCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl trans-10-Octadecenoate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h9-10H,3-8,11-18H2,1-2H3/b10-9+
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.272