Learn More
Tolueno-4-sulfonato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 17920526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17920526 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17920526 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0722.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tolueno-4-sulfonato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Toluene-4-sulphonate
CAS 80-48-8
Nombres de analitos o componentes Methyl Toluene-4-sulphonate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methyl Toluene-4-sulphonate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Nombre IUPAC metil 4-metilbencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 186.23
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0351 g/mol