Learn More
Tiglato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423984 250 g 250 g
11403984 10 g 10 g
11413984 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423984 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11964.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6622-76-0 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
It is employed as a perfuming agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como agente de perfumería en la industria cosmética.
Solubilidad
Soluble en alcohol, 3813 mg/l de agua a 25 °C (est.).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en un lugar bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6622-76-0
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.14
Número MDL MFCD00016654
Clave InChI YYJWBYNQJLBIGS-PLNGDYQASA-N
Sinónimo methyl tiglate, tiglic acid methyl ester, methyl 2-methylbut-2-enoate, methyl 2-methyl-2-butenoate, methyl e-2-methylcrotonate, methyl 2-methylcrotonate, methyl alpha-methylcrotonate, methyl trans-2-methylcrotonate, 2-butenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, e, crotonic acid, 2-methyl-, methyl ester, e
PubChem CID 5323652
Nombre IUPAC (E)-2-metilbut-2-enoato de metilo
SMILES COC(=O)C(\C)=C/C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl tiglate
Densidad 0.95
Punto de ebullición 138°C to 139°C
Temperatura de inflamación 39°C (102°F)
Índice de refracción 1.437
Cantidad 250 g
Número UN UN3272
Beilstein 1720455
Índice Merck 14,9433
Información de solubilidad Soluble in alcohol,water 3813mg/L @ 25°C (est).
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza 98%