Learn More
Tiosalicilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452030 25 g 25 g
11442030 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11452030 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28400.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4892-02-8 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4892-02-8
Número MDL MFCD00060678
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl thiosalicylate
Densidad 1.223
Punto de ebullición 98°C to 100°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C8H8O2S
Índice de refracción 1.592
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo methyl thiosalicylate, methyl 2-mercaptobenzoate, methyl o-mercaptobenzoate, usaf ma-15, benzoic acid, 2-mercapto-, methyl ester, methyl-o-mercaptobenzoate, methyl-2-mercaptobenzoate, benzoic acid, o-mercapto-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl thiophenol, 2-mercaptobenzoic acid methyl ester
Clave InChI BAQGCWNPCFABAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1S
Nombre IUPAC 2-sulfanilbenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 168.21
PubChem CID 21009
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.21
Porcentaje de pureza 97%