Learn More
Tiosalicilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442030 5 g 5 g
11452030 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11442030 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28400.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4892-02-8 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4892-02-8
Número MDL MFCD00060678
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl thiosalicylate
Densidad 1.223
Punto de ebullición 98°C to 100°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C8H7ClO2
Índice de refracción 1.592
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 3-chloroanisaldehyde, 3-chloro-p-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-4-methoxy, 3-chloro-4-methoxybenzenecarbaldehyde, 3-chloro-4-methoxy-benzaldehyde, pubchem2638, acmc-1ap2w, 3-chloro-4-methoxybenzaldehyde
Clave InChI WYVGYYIZXPXHAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=O)Cl
Nombre IUPAC 3-cloro-4-metoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 170.59
PubChem CID 78619
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.21
Porcentaje de pureza 97%