Learn More
Tiofeno-3-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448038 5 g 5 g
15438038 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61488.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22913-26-4 | Molecular Formula: C6H6O2S | Molecular Weight: 142.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22913-26-4
Fórmula molecular C6H6O2S
Peso molecular (g/mol) 142.17
Número MDL MFCD06203810
Clave InChI ZTRAEMILTFNZSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-thiophenecarboxylate, 3-thiophenecarboxylic acid, methyl ester, thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, methyl ester, methyl thiophen-3-carboxylate, methyl-3-thenoate, methyl 3-thenoate, 3-methoxycarbonylthiophene, 3-methoxy carbonyl-thiophene, methyl 3-thiophenecarboxylate #
PubChem CID 574151
Nombre IUPAC tiofeno-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl thiophene-3-carboxylate
Densidad 1.174
Punto de ebullición 98°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 77°C (171°F)
Índice de refracción 1.538
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.35
Porcentaje de pureza 97%