Learn More
Tiofeno-2-carboxilato de metilo, Mikromol™
Descripción
Tiofeno-2-carboxilato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Thiophene-2-carboxylate |
| CAS | 5380-42-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl Thiophene-2-carboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H6 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Methyl Thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-(Carbomethoxy)thiophene, 2-(Methoxycarbonyl)thiophene, Methyl 2-thienylcarboxylate, Methyl 2-thiophenecarboxylate, NSC 19879 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O2S/c1-8-6(7)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccs1 |
| Nombre IUPAC | Tiofen-2-carboxilato de metilo |
| Mostrar más |