Learn More
Tiofen-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410563 5 g 5 g
11420563 25 g 25 g
11430563 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410563 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12677.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5380-42-7 | C6H6O2S | 142.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5380-42-7
Fórmula molecular C6H6O2S
Peso molecular (g/mol) 142.17
Número MDL MFCD00016895
Clave InChI PGBFYLVIMDQYMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-thiophenecarboxylate, methyl thenoate, methylthiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-carbomethoxy thiophene, 2-thiophenecarboxylic acid, methyl ester, thiophenate methyl, 2-methoxycarbonyl thiophene, methyl 2-thiophene carboxylate, thiophenate-methyl
PubChem CID 79340
Nombre IUPAC Tiofen-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl thiophene-2-carboxylate
Densidad 1.23
Punto de ebullición 95°C to 97°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.542
Cantidad 5 g
Beilstein 111111
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.18
Porcentaje de pureza 97%