Learn More
Tiocianato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Thiocyanate |
| CAS | 556-64-9 |
| Fórmula molecular | C2H3NS |
| Cantidad | 10 mL |
| Sinónimo | Methyl Sulfocyanate, Methyl Thiocyanate, NSC 9368, Thiocyanic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3NS/c1-4-2-3/h1H3 |
| SMILES | CSC#N |
| Nombre IUPAC | tiocianato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 73.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 72.9986 |