Learn More
Tiocianato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367499 5 mL 5 ml
11377499 25 mL 25 ml
11387499 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11367499 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27879.AA
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 556-64-9 | C2H3NS | 73.113 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-64-9
Fórmula molecular C2H3NS
Peso molecular (g/mol) 73.113
Número MDL MFCD00001830
Clave InChI VYHVQEYOFIYNJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl sulfocyanate, methylrhodanid, thiocyanic acid, methyl ester, methyl rhodanate, methylthiokyanat, methane, thiocyanato, thiocyanatomethane, methylthiocyanate, thiocyanic acid methyl ester, ch3scn
PubChem CID 11168
ChEBI CHEBI:61112
Nombre IUPAC tiocianato de metilo
SMILES CSC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl thiocyanate
Punto de fusión -5°C
Densidad 1.068
Punto de ebullición 131°C
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.468
Cantidad 5 mL
Número UN UN2929
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.11
Porcentaje de pureza 99%