Learn More
Hidrocloruro de metiltiazolidina-2carboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382966 1 g 1 g
11392966 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10740.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50703-06-5 | C5H10ClNO2S | 183.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50703-06-5
Fórmula molecular C5H10ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 183.65
Número MDL MFCD00068022
Clave InChI YEFOSJYXVLNYSL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-thiazolidinecarboxylic acid methyl ester, 2-thiazolidinecarboxylic acid, methyl ester, thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl thiazolidine-2-carboxylate, +-thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester, +/--thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiazolidinecarboxylic acid, methyl ester 6ci,8ci,9ci
PubChem CID 2737507
Nombre IUPAC hydrogen methyl 1,3-thiazolidine-4-carboxylate chloride
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C1CSCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride
Punto de fusión ∽158°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 3628640
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.66
Porcentaje de pureza 98%