Learn More
Metil tiazol-2-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480219 1 g 1 g
15400229 250 mg 250 miligramos
15490219 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480219 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63496.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 55842-56-3 | C5H5NO2S | 143.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55842-56-3
Fórmula molecular C5H5NO2S
Peso molecular (g/mol) 143.16
Número MDL MFCD18075580
Clave InChI YRMZUOPMHMPNPG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7567660
Nombre IUPAC metil 1,3-tiazol-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=NC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl thiazole-2-carboxylate
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl thiazole-2-carboxylate, methyl 2-thiazolecarboxylate, 2-thiazolecarboxylic acid methyl ester, methyl2-thiazolecarboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido