Learn More
Tetradecanoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423973 50 g 50 g
11433973 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423973 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10257.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124-10-7 | C15H30O2 | 242.40 g/mol
Methyl tetradecanoate is used as a component in the preparation of a high-density biodiesel. Also used as a niosome medium in which an anti-cancer drug could be transported within.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetradecanoato de metilo se utiliza como componente en la preparación de un biodiesel de alta densidad. También se utiliza como medio de niosoma en el que se puede transportar un fármaco contra el cáncer.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-10-7
Fórmula molecular C15H30O2
Peso molecular (g/mol) 242.40
Número MDL MFCD00008983
Clave InChI ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl myristate, tetradecanoic acid, methyl ester, uniphat a50, metholeneat 2495, myristic acid methyl ester, methyl n-tetradecanoate, myristic acid, methyl ester, methyl myristylate, tetradecanoic acid methyl ester, myristic acid, methyl ester 8ci
PubChem CID 31284
Nombre IUPAC tetradecanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl tetradecanoate
Punto de fusión 18°C
Densidad 0.855
Punto de ebullición 323°C
Temperatura de inflamación >112°C (234°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)12CO2CH3
Índice de refracción 1.4562
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol. React with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.4
Porcentaje de pureza 99%