Learn More
Tetracosanoato de metilo, TRC
Código de producto. 30138206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138206 500 mg 500 miligramos
30133122 1 g 1 g
17939344 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138206 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM327050500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2442-49-1
Fórmula molecular C25 H50 O2
Peso molecular (g/mol) 382.66
Sinónimo Methyl lignocerate, Methyl tetracosanoate
Nombre IUPAC Tetracosanoato de metil
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracosanoic acid methyl ester
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H50O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-2/h3-24H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.3811
Porcentaje de pureza >95%