Learn More
Methyl tert-Butyl éter (MTBE), grado de pesticidas para uso en laboratorios y análisis de pesticidas, Chem Lab
Código de producto. 15979356
Cambiar vista
Click to view available options
Éter de terc-butilo de metilo (MTBE), grado pesticida para uso en laboratorios y análisis de pesticidas, 1 l
Código de producto.
15979356 Éter de terc-butilo de metilo (MTBE), grado pesticida para uso en laboratorios y análisis de pesticidas, 1 l
1 options
Código de producto. 15979356 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL00.3911.1000
Especificaciones
CAS 1634-04-4
Punto de fusión -108.6°C
Color Incolora
Densidad 0.74 g/mL
Punto de ebullición 55.3°C
Temperatura de inflamación -28 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo > 99.9%
Envase Frascos de vidrio
Fórmula molecular C5H12O
Cantidad 1 L
Clave InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(C)(C)C
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-metilpropano
Peso molecular (g/mol) 88.15
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Eter terc-butilmetílico
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl tert-butyl ether