missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éter metil terc-butílico (MTBE) 1000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer

Código de producto. 30327265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30327265 5 x 1 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30327265 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09010523ME

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Methyl tert-butyl ether
CAS 1634-04-4
Nombres de analitos o componentes Methyl tert-butyl ether
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H12 O
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Propane, 2-methoxy-2-methyl-, Ether, tert-butyl methyl (6CI,7CI,8CI), 2-Methoxy-2-methylpropane, 1,1-Dimethylethyl methyl ether, 2-Methyl-2-methoxypropane, Driveron, MTBE, Methyl 1,1-dimethylethyl ether, Methyl tert-butyl ether, Methyl tertiary butyl ether, t-Butyl methyl ether, tert-Butoxymethane, tert-Butyl methyl ether
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
SMILES COC(C)(C)C
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-metilpropano
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 88.15
Cantidad 5 x 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0888 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.