Learn More
Siringato de metilo, TRC
Código de producto. 30007911
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
100 miligramos
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007911 100 g 100 g
30006594 25 g 25 g
30011176 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007911 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM266325100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 884-35-5
Fórmula molecular C10H12O5
Peso molecular (g/mol) 212.2
Sinónimo 4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoic Acid Methyl Ester, Syringic Acid Methyl Ester, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic Acid Methyl Ester, DeniLite II Assist, Methyl 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoate, Methyl 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate, Methyl Syringate, NSC 16946, NSC 611398, Novoprime F 258
Nombre IUPAC metil 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzoato
SMILES O=C(OC)C1=CC(OC)=C(O)C(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Syringate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O5/c1-13-7-4-6(10(12)15-3)5-8(14-2)9(7)11/h4-5,11H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0685