Learn More
Metilsulfóxido d6, para RMN, envasado en ampollas de 0,50 ml, 100,0% del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10236510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5mL.
Tamaño de la unidad:
5 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10236510 5mL. 5 ML
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10236510 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    123.00€ / 5 ml
    Ahorro 11.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 100.0 atom % D
Densidad 1.1900g/mL
Deuterio (D) 99,95% mín
Temperatura de inflamación de 88 °C
Gravedad específica 1,19
Viscosidad 2,4 mPa.s (20 °C)
Agua 0,02% máx. (culombimétrico)
Cantidad 5mL.
CAS 2206-27-1
Punto de fusión de 20,2 °C
Punto de ebullición de 190,0 °C
Fórmula molecular C2H6OS
Fórmula lineal (CD3)2SO
Número MDL MFCD00002090
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Sinónimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC trideuterio(trideuteriometil-sulfinil)metano
Peso molecular (g/mol) 84.17
PubChem CID 75151
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.18
Grado NMR