Código de producto. 10723571
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
25mL.
50 ml
Tamaño de la unidad:
10 ML
25 ML
50 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10723571
50 ml
Frasco de vidrio
50 ML
10696192
10 ml
Frasco de vidrio
10 ML
10603512
25mL.
Frasco de vidrio
25 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
10723571
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
181150500
201.60 EUR hasta el 2026-12-18 MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27967" para aplicar la oferta.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS
2206-27-1
Fórmula molecular
C2H6OS
Peso molecular (g/mol)
84.17
Número MDL
MFCD00002090
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo
dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID
75151
Nombre IUPAC
trideuterio(trideuteriometil-sulfinil)metano
SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Methyl sulfoxide-d6
Forma física
Líquido
Color
Incolora
Nombre de nota
99.9 atom % D
Densidad
1.1900g/mL
Deuterio (D)
99,85% mín
Temperatura de inflamación
de 88 °C
Envase
Frasco de vidrio
Gravedad específica
1,19
Viscosidad
2,4 mPa.s (20 °C)
Agua
0,03% máx. (culombimétrico)
Cantidad
50 ml
% mín. CAS
99.85
Punto de fusión
de 20,2 °C
Punto de ebullición
de 190,0 °C
% máx. CAS
100.0
Fórmula lineal
(CD3 )2 SO
Beilstein
01, IV, 1279
Fieser
13,124; 16,177
Formula Weight (peso de la fórmula)
84.18
Grado
NMR
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .