Learn More
El metilsulfóxido-d6, para RMN, contiene 0,03 % de TMS y 99,8 % atómico de D.
Código de producto. 16338196 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
25 mL
50 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
25 ml
50 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
16338196 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10190512 10 ml Frasco de vidrio 10 ML
10059041 50 ml Frasco de vidrio 50 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16338196 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 360000250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    137.00€ / 25 ml
    Ahorro 13.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2206-27-1
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 84.17
Número MDL MFCD00002090
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo dmso-d6, dimethyl sulfoxide-d6, deuterated dmso, dimethylsulfoxide-d6, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3-, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide, methane-d3, sulfinylbis
PubChem CID 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.8 atom%D
Densidad 1.1900 g/mL
Deuterio (D) 99,75 % mín
Temperatura de inflamación de 88 °C
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1,19
Viscosidad 2,4 mPa.s (20 °C)
Agua 0,03% máx. (culombimétrico)
Cantidad 25 mL
Punto de fusión de 20,2 °C
Punto de ebullición de 190,0 °C
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Nombre IUPAC (²H₃)metanosulfinil(²H₃)metano
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.18
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación