Código de producto. 10190512
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
25 mL
50 ml
Tamaño de la unidad:
10 ML
25 ml
50 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10190512
10 ml
Frasco de vidrio
10 ML
16338196
25 mL
Frasco de vidrio
25 ml
10059041
50 ml
Frasco de vidrio
50 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
10190512
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
360000100
66.75€ 64.80€ / 10 ml Ahorro 1.95€ 2% Descuento
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
CAS
2206-27-1
Fórmula molecular
C2H6OS
Peso molecular (g/mol)
84.17
Número MDL
MFCD00002090
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo
dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID
75151
SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Methyl sulfoxide-d6
Forma física
Líquido
Color
Incolora
Nombre de nota
99.8 atom%D
Densidad
1.1900g/mL
Deuterio (D)
99,75 % mín
Temperatura de inflamación
de 88 °C
Envase
Frasco de vidrio
Gravedad específica
1,19
Viscosidad
2,4 mPa.s (20 °C)
Agua
0,03% máx. (culombimétrico)
Cantidad
10 ml
Punto de fusión
de 20,2 °C
Punto de ebullición
de 190,0 °C
Beilstein
01, IV, 1279
Fieser
13,124; 16,177
Nombre IUPAC
trideuterio(trideuteriometil-sulfinil)metano
Formula Weight (peso de la fórmula)
84.18
Grado
NMR
Mostrar más
Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .