Código de producto. 10517264
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10517264
100 mL
Frasco de vidrio AcroSeal™
100 ML
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
10517264
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
426941000
296.13 EUR hasta el 2026-12-18 MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27967" para aplicar la oferta.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Methyl sulfoxide-d6
Nombre de nota
For NMR, 99.9 atom% D
CAS
2206-27-1
Punto de fusión
20.2°C
Color
Incolora
Densidad
1.1900g/mL
Punto de ebullición
190.0°C
Temperatura de inflamación
88°C
Envase
Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular
C2H6OS
Número MDL
MFCD00002090
Cantidad
100 mL
Gravedad específica
1.19
Sinónimo
dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
Información de solubilidad
Solubility in water: soluble
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC
trideuterio(trideuteriometil-sulfinil)metano
Peso molecular (g/mol)
84.17
PubChem CID
75151
Viscosidad
2.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula)
84.18
Grado
NMR
Forma física
Líquido
Mostrar más
Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .