Código de producto. 16358196
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
Envase:
Frasco de septum
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
10 ml
100 ML
25 ml
50 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
16358196
25 mL
Frasco de vidrio
25 ml
10141192
10 ml
Frasco de vidrio
10 ML
16348196
10 ml
Frasco de septum
10 ml
10262522
50 ml
Frasco de vidrio
50 ML
10437022
100 ml
Frasco de vidrio
100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
16358196
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
364650250
132.05 EUR hasta el 2026-12-31 MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27993" para aplicar la oferta.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
Chemical Identifiers
CAS
2206-27-1
Fórmula molecular
C2H6OS
Peso molecular (g/mol)
84.17
Número MDL
MFCD00002090
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo
dmso-d6, dimethyl-d6 sulfoxide, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethylsulfoxide-d6, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3, sulfinylbis, methane-d3,sulfinylbis-9ci, deuterated dmso, methane-d3-, sulfinylbis, dimethyl sulfoxide-d6
PubChem CID
75151
SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifications
Nombre del producto químico o material
Methyl sulfoxide-d6
Forma física
Líquido
Color
Incolora
Nombre de nota
99.8 atom % D
Densidad
1.1900 g/mL
Deuterio (D)
99,75 % mín
Temperatura de inflamación
de 88 °C
Envase
Frasco de vidrio
Gravedad específica
1,19
Viscosidad
2,4 mPa.s (20 °C)
Agua
0,03% máx. (culombimétrico)
Cantidad
25 mL
Punto de fusión
de 20,2 °C
Punto de ebullición
de 190,0 °C
Fórmula lineal
(CD3 )2 SO
Beilstein
01, IV, 1279
Fieser
13,124; 16,177
Nombre IUPAC
(²H₃)metanosulfinil(²H₃)metano
Formula Weight (peso de la fórmula)
84.18
Grado
NMR
Show More
Show Less
RU– Solo para uso en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy .
Spot an opportunity for improvement?