Learn More
Metilsulfóxido d6, para RMN, 100,0 % átomo D, mín. 99,96 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10497000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25mL.
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10497000 25mL. 25 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10497000 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169020250
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Densidad 1.1900g/mL
Deuterio (D) 99,95% mín
Temperatura de inflamación de 88 °C
Gravedad específica 1,19
Viscosidad 2,4 mPa.s (20 °C)
Agua 0,02% máx. (culombimétrico)
Cantidad 25mL.
CAS 2206-27-1
Punto de fusión de 20,2 °C
Punto de ebullición de 190,0 °C
Fórmula molecular C2H6OS
Fórmula lineal (CD3)2SO
Número MDL MFCD00002090
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Sinónimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC trideuterio(trideuteriometil-sulfinil)metano
Peso molecular (g/mol) 84.17
PubChem CID 75151
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.18
Grado NMR
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.