Learn More
Sulfóxido de metilo, 99,9 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10438920 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 l
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
250 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10438920 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10124280 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10337730 1 l Frasco de vidrio 1 LT
10092060 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Código de producto. 10438920 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 167852500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.50€
    50.65€ / 250 ml
    Ahorro 6.85€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
CAS: 67-68-5 | Molecular Formula: C2H6OS | Molecular Weight: 78.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
EcoSafPak™ es un sistema de envasado respetuoso con el medio ambiente fabricado con un 100% de material reciclable por un proveedor certificado por SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide
Punto de fusión 18.4°C
Nombre de nota 99.9%
Absorbancia 0.01 max. at 360nm, 0.05 max. at 320nm, 0.1 max. at 300nm, 0.2 max. at 290nm, 0.3 max. at 280nm, 0.5 max. at 270nm
Información de descomposición >190°C
Densidad 1.1000g/mL
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación 87°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido a 20 °C
Índice de refracción 1.4770 to 1.4800
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Gravedad específica 1.1
Fórmula lineal (CH3)2SO
Presión de vapor Vapor Pressure: 0.55mbar at 20°C
Viscosidad 1.987 mPa.s (25°C)
Agua 0.05% max.
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Índice Merck 15, 3285
Punto de ebullición 189.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Espectroscopia