Learn More
Sulfóxido de metilo, 99,9 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
EcoSafPak™ es un sistema de envasado respetuoso con el medio ambiente fabricado con un 100% de material reciclable por un proveedor certificado por SFI.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl sulfoxide |
| Punto de fusión | 18.4°C |
| Nombre de nota | 99.9% |
| Absorbancia | 0.01 max. at 360nm, 0.05 max. at 320nm, 0.1 max. at 300nm, 0.2 max. at 290nm, 0.3 max. at 280nm, 0.5 max. at 270nm |
| Información de descomposición | >190°C |
| Densidad | 1.1000g/mL |
| Cantidad | 2.5 L |
| Temperatura de inflamación | 87°C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Forma física | Líquido a 20 °C |
| Show More |