Learn More
Metilsulfóxido, 99,9+ %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10187650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de plástico EcoSafPak™
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10187650 500 mL Frasco de plástico EcoSafPak™ 500 ML
10343372 1 L Frasco de plástico 1 LT
10722164 2.5 L Frasco de plástico 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10187650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414885000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.95€
    58.65€ / 500 ml
    Ahorro 11.30€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide
Punto de fusión 18.4°C
% mín. CAS 99.9
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Información de descomposición >190°C
Densidad 1.1000g/mL
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 87°C
Envase Frasco de plástico EcoSafPak™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4770 to 1.4800
Residuos después de la evaporación 0.01% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9+%
Gravedad específica 1.1
Ácido valorable 0.001 meq/g max.
Fórmula lineal (CH3)2SO
Presión de vapor Vapor Pressure: 0.55mbar at 20°C
Viscosidad 1.987 mPa.s (25°C)
Agua 0.1% max. (Coulometric)
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Índice Merck 15, 3285
Punto de ebullición 189.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado Reactivo ACS