Learn More
Sulfóxido de metilo, + 99,8 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10562841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 l
2.5 l
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
250 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10562841 1 l Frasco de vidrio 1 LT
10043530 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10774923 2.5 l Frasco de vidrio 2.50 LT
10022923 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10562841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 295520010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.70€
    73.65€ / 1 litros
    Ahorro 8.05€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimetilsulfóxido, sulfóxido de metilo, metano, sulfinilbis, dimexida, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metilsulfóxido
Punto de fusión 18.4 °C
Acidez 0.04 mg KOH/g máx.
Densidad 1.1000 g/ml
Cantidad 1 l
Temperatura de inflamación 87 °C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido a 20 °C
Índice de refracción De 1.4770 a 1.4800
Residuos después de la evaporación 0.003 % máx.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8+ %
Gravedad específica 1.1
Fórmula lineal (CH3)2SO
Viscosidad 1.987 mPa.s (25 °C)
Agua 0.1 % máx.
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Índice Merck 15, 3285
Punto de ebullición 189.0 °C
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble. Otras solubilidades: soluble en alcohol, benceno, acetona, cloroformo, éter dietílico e hidrocarburos aromáticos
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza ≥99.8 %
Grado Extra puro