Learn More
Sulfóxido de metilo, 99,7 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10665942 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
25 LT
5 LT
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10665942 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10021310 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10571561 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10716613 5 L Bidón de metal 5 LT
10764261 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10665942 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127790025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    96.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 16.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide
Punto de fusión 18.4°C
Nombre de nota 99.7%
Densidad 1.1000g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4770 to 1.4800
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7%
Gravedad específica 1.1
Fórmula lineal (CH3)2SO
Viscosidad 1.987 mPa.s (25°C)
Agua 0.2% max.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Punto de ebullición 189.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Pure