Learn More
Metilsulfona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11904561 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10306820 5 g Frasco de vidrio 5 g
10655942 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11904561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127780025
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 67-71-0 | C2H6O2S | 94.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-71-0
Fórmula molecular C2H6O2S
Peso molecular (g/mol) 94.13
Número MDL MFCD00007566
Clave InChI HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfone, methyl sulfone, sulfonylbismethane, dimethylsulfone, dimethyl sulphone, methane, sulfonylbis, sulphonylbismethane, methylsulfone, methanesulfonylmethane, sulfonyldimethane
PubChem CID 6213
ChEBI CHEBI:9349
Nombre IUPAC metilsulfonilmetano
SMILES CS(C)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl sulfone
Punto de fusión 107.0°C to 111.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 238.0°C
Temperatura de inflamación 143°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)2SO2
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Methyl sulfone