Learn More
Metilsulfona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10306820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10306820 5 g Frasco de vidrio 5 g
10655942 500 g Frasco de plástico 500 g
11904561 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10306820 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127780050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 67-71-0 | C2H6O2S | 94.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-71-0
Fórmula molecular C2H6O2S
Peso molecular (g/mol) 94.13
Número MDL MFCD00007566
Clave InChI HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfone, methyl sulfone, sulfonylbismethane, dimethylsulfone, dimethyl sulphone, methane, sulfonylbis, sulphonylbismethane, methylsulfone, methanesulfonylmethane, sulfonyldimethane
PubChem CID 6213
ChEBI CHEBI:9349
Nombre IUPAC metilsulfonilmetano
SMILES CS(C)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl sulfone
Punto de fusión 107.0°C to 111.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 238.0°C
Temperatura de inflamación 143°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2SO2
Cantidad 5 g
Beilstein 01,289
Fieser 01,296; 02,157
Índice Merck 15,3283
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in methanol,ethanol and acetone,sparingly soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Methyl sulfone