Learn More
Cloruro de succinilo metílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10644365 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10644365 100 g Frasco de vidrio 100 g
10396824 5 g Frasco de vidrio 5 g
10143194 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10644365 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108401000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1490-25-1 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1490-25-1
Fórmula molecular C5H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 150.56
Número MDL MFCD00000750
Clave InChI SRXOJMOGPYFZKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-chloro-4-oxobutyrate, methyl 3-chloroformyl propionate, 3-carbomethoxypropionyl chloride, methyl 4-chloro-4-oxo-butanoate, 3-carbomethoxy propionyl chloride, butanoic acid, 4-chloro-4-oxo-, methyl ester, methoxycarbonylpropionyl chloride, 4-chloro-4-oxo-butanoicacimethylester, succinic acid monomethyl ester chloride, 4-chloro-4-oxobutyric acid methyl ester
PubChem CID 73888
Nombre IUPAC metil 4-cloro-4-oxobutanoato
SMILES COC(=O)CCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl succinyl chloride
Densidad 1.2320g/mL
Punto de ebullición 58°C to 65°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3O2CCH2CH2COCl
Índice de refracción 1.4402
Cantidad 100 g
Beilstein 02, II, 553
Gravedad específica 1.232
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.56
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl succinyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.