Learn More
Metil Stearidonato, TRC
Código de producto. 30480956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480956 10 mg 10 miligramos
30466035 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480956 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32815010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73097-00-4
Fórmula molecular C19 H30 O2
Peso molecular (g/mol) 290.4403
Sinónimo Methyl (all-cis)-6,9,12,15-octadecatetraenoate,(6Z,9Z,12Z,15Z)-Octadecatetraenoic acid methyl ester,(6Z,9Z,12Z,15Z)-Methyl octadeca-6,9,12,15-tetraenoate,(Z,Z,Z,Z)-6,9,12,15-OCTADECATETRAENOIC ACID METHYL ESTER
Nombre IUPAC metilo (6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoato
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl stearidonate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11,13-14H,3,6,9,12,15-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.2246