Learn More
Estearato de metilo, TRC
Código de producto. 30132534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132534 10 g 10 g
30010972 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32669010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-61-8
Fórmula molecular C19 H38 O2
Peso molecular (g/mol) 298.5
Sinónimo Methyl Stearate, Octadecanoic acid, methyl ester, Stearic acid, methyl ester (6CI,8CI), Emery 2218, Esterol A, Exceparl MS, Kemester 9718, Methyl n-octadecanoate, Methyl octadecanoate, Methyl stearate, NSC 9418, Pastel M 180, Pastell M 180, n-Octadecanoic acid methyl ester
Nombre IUPAC octadecanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Stearate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.2872