Learn More
Estearato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420813 5 g 5 g
11430813 25 g 25 g
15292520 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420813 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13265.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.14€
    48.65€ / 5 g
    Ahorro 9.49€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 112-61-8 | C19H38O2 | 298.511 g/mol
Methyl stearate is used as a nonionic surfactant, thereby enhancing the solubility of chemicals by dissociating aggregates and unfolding proteins. It is a fatty acid ester, which is used as an emulsifier and stabilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El estearato de metilo se utiliza como surfactante no iónico, lo que mejora la solubilidad de los productos químicos mediante la disociación de los agregados y el despliegue de las proteínas. Es un éster de ácidos grasos que se utiliza como emulsionante y estabilizador.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-61-8
Fórmula molecular C19H38O2
Peso molecular (g/mol) 298.511
Número MDL MFCD00009005
Clave InChI HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl stearate, octadecanoic acid, methyl ester, stearic acid methyl ester, metholene 2218, kemester 9718, methyl n-octadecanoate, stearic acid, methyl ester, kemester 9018, emery 2218, n-octadecanoic acid methyl ester
PubChem CID 8201
ChEBI CHEBI:69188
Nombre IUPAC octadecanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Stearate
Punto de fusión 38°C to 42°C
Punto de ebullición 180°C to 182 (4 mm)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 5 g
Beilstein 1786213
Información de solubilidad Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.51