Learn More
Metil (-)-Shikimato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (-)-Shikimate |
| CAS | 40983-58-2 |
| Fórmula molecular | C8 H12 O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O5/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2,5-7,9-11H,3H2,1H3/t5-,6-,7-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)C1=C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1 |
| Nombre IUPAC | (3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxiciclohexeno-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 188.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0685 |