Learn More
Salicilato de metilo, TRC
Código de producto. 30479771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479771 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30479771 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM331025100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylic acid methyl ester
CAS 119-36-8
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C8 H8 O3
Cantidad 100 g
Sinónimo Methyl salicylate, Methyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Salicylic acid, methyl ester (6CI,8CI), 2-(Methoxycarbonyl)phenol, 2-Carbomethoxyphenol, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Analgit, Anthrapole ND, Ben Gay, Exagien, Flucarmit, Methyl 2-hydroxybenzoate, Methyl ester 2-hydroxy benzoic acid, Methyl ester of 2-hydroxy benzoic acid, Methyl o-hydroxybenzoate, Methyl salicylate, NSC 8204, PredaLure, Wintergreen oil, o-Hydroxybenzoic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1O
Nombre IUPAC metil 2-hidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473
Porcentaje de pureza >95