Learn More
Salicilato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 18073880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18073880 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18073880 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1063.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Salicilato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylic acid methyl ester
CAS 119-36-8
Nombres de analitos o componentes Salicylic acid methyl ester
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H8 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Methyl salicylate, Methyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Salicylic acid, methyl ester (6CI,8CI), 2-(Methoxycarbonyl)phenol, 2-Carbomethoxyphenol, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Analgit, Anthrapole ND, Ben Gay, Exagien, Flucarmit, Methyl 2-hydroxybenzoate, Methyl ester 2-hydroxy benzoic acid, Methyl ester of 2-hydroxy benzoic acid, Methyl o-hydroxybenzoate, Methyl salicylate, NSC 8204, PredaLure, Wintergreen oil, o-Hydroxybenzoic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1O
Nombre IUPAC metil 2-hidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 152.15
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152,0473 g/mol