Learn More
Methyl Salicylate, MedChemExpress
Código de producto. 16435467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16435467 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16435467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0189
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Methyl Salicylate (Wintergreen oil) is a topical analgesic and anti-inflammatory agent. Also used as a pesticide, a denaturant, a fragrance ingredient, and a flavoring agent in food and tobacco products. A systemic acquired resistance (SAR) signal in tobacco. A topical nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Methyl salicylate lactoside is a COX inhibitor.
Methyl Salicylate (Wintergreen oil) is a topical analgesic and anti-inflammatory agent. Also used as a pesticide, a denaturant, a fragrance ingredient, and a flavoring agent in food and tobacco products. A systemic acquired resistance (SAR) signal in tobacco. A topical nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Methyl salicylate lactoside is a COX inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Salicylate
CAS 119-36-8
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo Wintergreen oil
Información de solubilidad Ethanol : 25 mg/mL (164.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC=CC=C1O
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation