Learn More
Salicilato de metilo, LoGiCal
Código de producto. 30459070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459070 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459070 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1063.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylic acid methyl ester
CAS 119-36-8
Nombres de analitos o componentes Salicylic acid methyl ester
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H8 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methyl salicylate, Methyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Salicylic acid, methyl ester (6CI,8CI), 2-(Methoxycarbonyl)phenol, 2-Carbomethoxyphenol, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Analgit, Anthrapole ND, Ben Gay, Exagien, Flucarmit, Methyl 2-hydroxybenzoate, Methyl ester 2-hydroxy benzoic acid, Methyl ester of 2-hydroxy benzoic acid, Methyl o-hydroxybenzoate, Methyl salicylate, NSC 8204, PredaLure, Wintergreen oil, o-Hydroxybenzoic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COC(=O)c1ccccc1O
Nombre IUPAC metil 2-hidroxibenzoato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 152.15
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152,0473 g/mol