Learn More
Salicilato de metilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10345760 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10345760 500 mL 500 ML
10060260 2.5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10345760 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/5200/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Salicilato de metilo, extrapuro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-36-8
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL 2214
Clave InChI OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 4133
ChEBI CHEBI:31832
Nombre IUPAC metil 2-hidroxibenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Punto de fusión -8°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 222°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15g/mol
Presión de vapor 0.118mmHg 25
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl salicylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.