Learn More
Salicilato de metilo-d3, TRC
Código de producto. 30479138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479138 10 mg 10 miligramos
30468203 5 mg 5 miligramos
30481811 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30479138 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33102710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1335435-40-9
Fórmula molecular C8H5D3O3
Peso molecular (g/mol) 155.17
Sinónimo 2-hydroxybenzoic Acid Methyl Ester-d3, 2-(Methoxycarbonyl)phenol-d3, 2-Carbomethoxyphenol-d3, 2-Hydroxybenzoic Acid Methyl Ester-d3, Analgit-d3, Anthrapole ND-d3, Ben Gay-d3, Exagien-d3, Flucarmit-d3, Methyl 2-Hydroxybenzoate-d3, Methyl Ester 2-Hydroxy benzoic Acid-d3, Methyl Ester of 2-hydroxybenzoic Acid-d3, Methyl o-Hydroxybenzoate-d3, NSC 8204-d3, PredaLure-d3, Wintergreen Oil-d3, o-Hydroxybenzoic Acid Methyl Ester-d3
Nombre IUPAC Trideuteriometil 2-hidroxibenzoato
SMILES [2H]C([2H])([2H])OC(=O)c1ccccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Salicylate-d3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0662