Learn More
Éster metílico del triacetato de beta-DO-glucurónido de salicilato de metilo, TRC
Código de producto. 30466459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466459 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30466459 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32659010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Salicylate beta-D-O-Glucuronide Triacetate Methyl Ester
CAS 101231-54-3
Fórmula molecular C21H24O12
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-(Methoxycarbonyl)phenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Triacetate Ester, O-carboxyphenyl beta-D-Glucopyranosiduronic alphacid Triacetate Dimethyl Ester.
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24O12/c1-10(22)29-15-16(30-11(2)23)18(31-12(3)24)21(33-17(15)20(26)28-5)32-14-9-7-6-8-13(14)19(25)27-4/h6-9,15-18,21H,1-5H3/t15-,16-,17-,18+,21+/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2C(=O)OC)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-(2-metoxicarbonilfenoxi)oxano-2-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 468.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.1268