Learn More
Éster metilígeno salicilato beta-D-O-glucuronido, TRC
Código de producto. 30477891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477891 5 mg 5 miligramos
30470200 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477891 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3265855MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 226932-59-8
Fórmula molecular C15H18O9
Peso molecular (g/mol) 342.3
Sinónimo 2-(μethoxycarbonyl)phenyl beta-D-Glucopyranosiduronic alphacid μethyl epsilonster
Nombre IUPAC metilo (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(2-metoxicarbonilfenoxi)oxano-2-carboxilato
SMILES COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2C(=O)OC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Salicylate beta-D-O-Glucuronide Methyl Ester
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18O9/c1-21-13(19)7-5-3-4-6-8(7)23-15-11(18)9(16)10(17)12(24-15)14(20)22-2/h3-6,9-12,15-18H,1-2H3/t9-,10-,11+,12-,15+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.0951