Learn More
Salicilato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687744 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
5 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10687744 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10194700 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10606052 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10032970 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10687744 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 220490025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 119-36-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-36-8
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00002214
Clave InChI OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 4133
ChEBI CHEBI:31832
Nombre IUPAC metil 2-hidroxibenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl salicylate
Punto de fusión -8°C to 7°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1825g/mL
Punto de ebullición 222.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 2-(HO)C6H4CO2CH3
Índice de refracción 1.5350 to 1.5380
Cantidad 2.5 L
Beilstein 10,7
Índice Merck 15,6193
Gravedad específica 1.1825
Información de solubilidad Solubility in water: 0.07 % (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in ether and chloroform, in ethanol 80 vol. %:1:2 v/v (20°C), diethyl phthalate:1:1 v/v (20°C), 1,2-propanediol:1/7 v/v (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido