Learn More
Metil(S)-Piroglutamato, TRC
Product Code. 30470916
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2 g
5 g
Unit Size:
1 g
2 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30470916 1 g 1 g
30465033 5 g 5 g
30466330 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30470916 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM3259481G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4931-66-2
Fórmula molecular C6 H9 N O3
Peso molecular (g/mol) 143.14
Nombre IUPAC metil(2S)-5-oxopirrolidina-2-carboxilato
SMILES COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl (S)-Pyroglutamate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(8)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0582